Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1700 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech GRLA-2016
L × w:
1.28 in. × 0.50 in.
Packaging:
roll of 1700
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
roll of 1700
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRLA-2016
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
"Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces
Temperature resistant to -80°C
Compatible with centrifuge rotors
Resistant to chemicals and solvents
Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Supplied in white laser sheets
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech GRLA-2016 | manufacturer/tradename Diversified Biotech GRLA-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech GRLA-1050 | manufacturer/tradename Diversified Biotech GRLA-2380 |
| L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 0.875 in. × 0.875 in. | L × W 1.50 in. × 0.75 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| packaging roll of 1700 | packaging roll of 2400 | packaging roll of 1200 | packaging roll of 380 |
| color white | color white | color white | color white |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?