Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1158-L
Compatibility:
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Parameter:
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
Feature:
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row), to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
RCF variable (21,255 outer row/18,845 inner row), to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1158-L
parameter
21225 (18845) max. RCF (Inner (outer))
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?