Z743424
Laser Cryo-Tags®
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1200 labels 20 sheets of 60 labels
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
Wybierz wielkość
399,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
399,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1200 labels 20 sheets of 60 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LCRY-1200-O
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.50 in. × 0.75 in.
kolor
orange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
- Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
- Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji.
- Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
- Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
- Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)