Przejdź do
HS120241
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 8 racks, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
291,55 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120241
Feature:
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
Material:
blue Nylon
Packaging:
pack of 8 racks
291,55 zł
Cena katalogowa343,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue Nylon
feature
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pack of 8 racks
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120241
technique(s)
PCR: suitable
well diam.
11.1 mm
Features and Benefits
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120243R7776R5026
Microtube Rack blue Nylon, pack of 8 racks, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
HS120241
Microtube Rack
Microtube Rack blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
HS120243
Microtube Rack
description
blue Nylon, pack of 8 racks, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
description
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
description
rectangular shaped, holds 24 tubes, Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
description
blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120241
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120243
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2165C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29022B
feature
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 12 x 15 mL tubes, Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
material
blue Nylon
material
blue Nylon
material
foamed PE , yellow
material
polypropylene (heavy duty)
packaging
pack of 8 racks
packaging
pack of 4 racks
packaging
-
packaging
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
well diam.
11.1 mm
well diam.
11.1 mm
well diam.
-
well diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)