Z743411
Laser Cryo-Tags®
assorted colors, L × W 2.625 in. × 1.0 in., pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 600 labels 20 sheets of 30 labels
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech RNBW-2500
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
2.625 in. × 1.0 in.
kolor
assorted colors
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
- Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
- Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji.
- Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
- Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
- Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)