Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
packaging
pkg of 1000 roll Labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-1000-G
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
color
green
General description
Features and Benefits
- Chemically inert, solvent resistant adhesive
- Withstands flash/snap freezing in liquid nitrogen and dry heat up to 80°C.
- Temperature range -196°C to 80°C.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels | description blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels | description orange, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels | description white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000 labels |
| L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.5 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-1000-G | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-1000-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-1000-O | manufacturer/tradename Diversified Biotech CRY-1000 |
| packaging pkg of 1000 roll Labels | packaging pkg of 1000 roll Labels | packaging pkg of 1000 roll Labels | packaging roll of 1000 labels |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| color green | color blue | color orange | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryo-Babies® Labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?