Bake-Bags can be sterilized in groups or individually to maintain sterility.
Z743319
Bake-Bags with ties for labware sterilization
W × L 9 in. × 14 in., Nylon
Synonim(y):
worki do autoklawów, worki na bioodpady
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech BBAG-4000
szer. × dł.
9 in. × 14 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Sterylizacja naczyń laboratoryjnych, w tym: szklanych zlewek, lejków, pipet i urządzeń metalowych.
- Eliminuje rozdarcia i otwory, które występują w folii, zagrażając sterylności
- Oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu uciążliwego owijania lub rozwijania folii
- Zapewnia pełną widoczność przedmiotu wewnątrz torby do pieczenia, aby ułatwić obsługę sterylnego przedmiotu
- Wysokotemperaturowy polimer nylonowy wytrzymuje 4-godzinną sterylizację w temperaturze 204°C lub pieczenie przez noc w temperaturze 190°C
- Wkładki do kanistrów z pipetami o rozmiarze zapewniającym czyste, wolne od metalu zamknięcie w tradycyjnych metalowych kanistrach
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Are the Bake-Bags for labware sterilization (Part# Z743319) reusable or for one-time use?