Z742707
BenchMixer™ XLQ QuEChERs Shaker/Vortexer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
dyspersyjna ekstrakcja do fazy stałej, laboratorium vortexer, mikser wirowy
Wybierz wielkość
17 650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
17 650,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
BenchMixer™
Właściwości
(3.6 mm orbit)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BV1010-TST-E-UK
Parametry
speed (500-2500 rpm)
metody
QuEChERS: suitable
dł. całkowita × szer. × wys.
15 in. (38.5 cm) × 9.2 in. (23.5 cm) × 16.5 in. (42 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 7 in. (17.8 cm)
Opis ogólny
Wiele próbek może być przetwarzanych jednocześnie w stojakach Benchmixer XLQ o dużej pojemności, oszczędzając czas i zapobiegając zmęczeniu operatora. Energiczne, spójne wytrząsanie zapewnia, że wszystkie próbki są narażone na identyczne warunki w tej samej partii próbek, a także między partiami.
BenchMixer XLQ tworzy prawdziwy wir w pionowych stojakach na próbki, utrzymując górną część probówki w bezruchu, podczas gdy dolna obraca się na orbicie 3,6 mm. Czas i prędkość są precyzyjnie kontrolowane przez cyfrowy mikroprocesor. Tryb impulsowy pozwala na bardziej energiczne mieszanie. Cicha praca, minimalne wibracje i długa żywotność są gwarantowane przez precyzyjnie wyważony układ napędowy i mocny silnik.
Korzystanie z BenchMixer XLQ jest proste. Aby załadować stojaki na próbki, należy poluzować pokrętła na nieruchomych stalowych prętach i podnieść górną płytkę na próbki. Jeden z prętów jest krótszy od drugiego, co umożliwia podniesienie i obrócenie płyty na bok. Po załadowaniu próbek opuść płytkę na miejsce i dokręć pokrętła. Wybierz żądaną prędkość i czas pracy na cyfrowym panelu sterowania i naciśnij przycisk start. BenchMixer XLQ może wykonywać mieszanie bez nadzoru przez zaledwie 1 minutę lub do 100 godzin.
Podczas gdy BenchMixer XLQ jest skonfigurowany przede wszystkim dla protokołów QuEChERS, dostępne są dodatkowe stojaki, aby pomieścić prawie każdy rodzaj naczynia powszechnie spotykanego w laboratorium.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)