Kluczowe dokumenty
Z742664
Molecular Grinding Resin
with Pestle & Tubes
Wybierz wielkość
100 EA
1428,00 zł
1428,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1428,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
1428,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
with Pestle & Tubes
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-138PR
Opis ogólny
Includes:
Molecular Grinding Resin 5 x 0.5 ml resin
Grinding Pestles (RNase Free) 100 x
Grinding Tubes (RNase Free) 100 x
Molecular Grinding Resin has been specifically developed for effectively grinding biological samples for extraction of DNA, RNA and proteins. The resin is high tensile micro-particles, which effectively disrupt nuclei and other cell organelles. Molecular Grinding Resin does not bind protein or nucleic acids. Simply mix the biological sample with Molecular Grinding Resin and grind or homogenize the sample. Unlike sand or other grinding materials, Molecular Grinding Resin is easy to work with and does not damage genomic DNA or high molecular mass proteins. We routinely use Molecular Grinding Resin for isolation of 100kb genomic DNA and RNA. Molecular Grinding Resin can be used with any homogenization technique, including high speed mechanical grinding such as Polytron and high-energy sonicators. Molecular Grinding Resin is also available with disposable matching pestles and tubes.
Informacje prawne
Molecular Grinding Resin is a trademark of Geno Technology, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)