Alcohols are typically compatible with this product. Strong acids and bases are not recommended. See the image below to review the product compatibility table:
Z742632
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
Medi, MWCO 4 K
Synonim(y):
jednorazowa dializa rurkowa, półprzepuszczalna rurka membranowa
Wybierz wielkość
368,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
368,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Medi
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
G-BioSciences 786-616T
wielkość porów
4 K MWCO
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rurka Tube-O-DIALYZER jest dostępna w dwóch idealnych rozmiarach; jednostka Micro umożliwia wydajną dializę próbek o objętości 20-250 μl, a jednostka Medi jest zoptymalizowana dla próbek o objętości od 0,2 do 2,5 ml. Oba rozmiary są dostępne z membranami o masie cząsteczkowej odcięcia (MWCO) 1k, 4k, 8k, 15k i 50k Daltonów.
Tube-O-DIALYZER jest dostarczany w opakowaniach po 20 sztuk, każde dostarczane z 6 pływakami o odpowiedniej wielkości i nasadkami do przechowywania, aby umożliwić przechowywanie dializowanych próbek. Dla większej wygody Tube-O-DIALYZER jest również dostępny jako zestaw mieszany zawierający 10 jednostek Micro i 10 jednostek Medi.
Zastosowanie
- Dializa małych objętości próbek
- Dializa równowagowa do wymiany buforu
- Dializa do zastosowań jednorazowych, takich jak próbki zakaźne i radioaktywne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Will organic solution like ethanol cause potential damage to this dialysis membrane?