Kluczowe dokumenty
Z742248
Lena Biosciences SeedEZ 3D Cell Culture System
for 24 well plates
Wybierz wielkość
24 EA
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
disc
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 24 discs
producent / nazwa handlowa
Lena Biosciences SC-C024-0024
Parametry
80 °C max. temp.
dysk śr.
14.3 mm
grubość
400 μm , dry state
kolor
white to off-white
wielkość porów
~90 % porosity
Opis ogólny
SeedEZ to chłonne podłoże do hodowli komórkowych 3D odpowiednie do hodowli większości typów komórek. Jest kompatybilne z większością odczynników do hodowli komórkowych, powłok, żeli i macierzy pozakomórkowych. Należy nadal korzystać z protokołów i odczytów, których zwykle używasz. SeedEZ pozwala na ujawnienie większej ilości informacji z hodowli komórkowych bez poświęcania przepustowości.
SeedEZ zapewnia natywne środowisko komórkowe 3D przypominające tkankę oraz morfologię okrągłych komórek in vivo. Ma to kluczowe znaczenie dla fizjologicznego funkcjonowania komórek i tworzenia sieci komórkowych.
SeedEZ nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani wcześniejszego doświadczenia z kulturami komórkowymi 3D, aby w sposób jednorodny i powtarzalny organizować i hodować komórki w 3D. SeedEZ tworzy powtarzalne i spójne kultury 3D podczas zasiewu, które dojrzewają w powtarzalne i spójne analogi tkanek, zapewniając bardziej rozstrzygające i przewidywalne wyniki w badaniach nauk przyrodniczych i odkrywaniu leków.
Informacje prawne
SeedEZ is a trademark of Lena Biosciences, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)