Przejdź do
Z687553
3D Biotek 3D Insert PS scaffold
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
Synonim(y):
3D, 3D Cell Culture, 3D Biotek PS152024-12
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
polystyrene
Pore size:
~200 μm (Fiber spacing)
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
description
polystyrene (PS)
sterility
sterile
quality
12 inserts/24 well plate
packaging
pack of 12 ea (12 inserts supplied in 24 well plate)
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-12
fiber diam.
150 μm
size
24 well
color
clear
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
binding type
non-treated surface
General description
3D Biotek offers cutting edge 3D cell culture products, You will be amazed by how easy and convenient to use 3D Insert cell culture scaffolds are. 3D Insert cell culture scaffolds are:
  • Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
  • Compatible with most of your current 2D assays
  • Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Legal Information
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z687545Z724181Z724300
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152024-12
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152006-3
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152012-6
manufacturer/tradename
3D Biotek PS152096-24
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
pore size
~200 μm
pore size
200 μm (Fiber spacing)
pore size
~200 μm (Fiber spacing)
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
polystyrene
material
polystyrene
material
clear polystyrene , clear wells
material
clear polystyrene , clear wells
size
24 well
size
6 well
size
12 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3D Biotek 3D Insert PS scaffold
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)