Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Packaging:
pk of 5
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pk of 5
size
7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm
color
clear
General description
- Perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged Lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips, or minis
No matter what size your Western blot is, there′s a box that fits it perfectly. With boxes that are correctly matched to common blot sizes, you can fit more blots on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. Additionally, all corners are formed at 90° angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies (for example, popular mini-gels require only about 4mL).
At a price that makes them truly disposable, all sizes are engineered from crystal clear polystyrene. All sizes are also equipped with an easy-to-open hinged lid that reduces evaporation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clear, size 7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm, pk of 5 | description black, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5 | description clear, size 7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm, pk of 5 | description clear, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5 |
| packaging pk of 5 | packaging pk of 5 | packaging pk of 5 | packaging pk of 5 |
| size 7.3 cm × 5.1 cm × 3.2 cm | size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm | size 7.3 cm × 3.0 cm × 1.9 cm | size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm |
| color clear | color black | color clear | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Western Blot Box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?