Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5705-1010
Material:
(PCTG)
Packaging:
pack of 2 ea
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
(PCTG)
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5705-1010
L × W × H
12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm
General description
Constructed of PCTG [poly(1,4-cyclohexylene dimethylene terephthalate)glycol] with a polypropylene copolymer cover and PDPE plug. Designed for staining and destaining electrophoresis gels. Resists temperatures from −70 to +70°C and is resistant to acids, bases, and some organic solvents. Plug allows draining without handling gels. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L × W × H 12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm | description translucent polypropylene, size 5 × 5 × 2 in. | description clear PMP, size 5 × 5 × 2 in. | description CryoBox 100, 10 × 10 array |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5705-1010 | manufacturer/tradename Bel-Art F13551-1001 | manufacturer/tradename Bel-Art F13551-1000 | manufacturer/tradename Nalgene® 5026-1010 |
| material (PCTG) | material translucent polypropylene | material clear PMP | material polycarbonate |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 10 ea |
| L × W × H 12.5 cm × 12.5 cm × 5 cm | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in. |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?