Kluczowe dokumenty
Z740522
Brady® BMP51 printer kit
AC/DC input 100 - 240 V AC (US plug)
Synonim(y):
Zestaw do drukowania BMP51, Zestaw drukarki BMP51, Zestaw drukarki Brady
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
Właściwości
Kit includes: BMP51 Printer with battery pack and AC adaptor/battery charger
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Brady 75447314703
Opis ogólny
Drukarka etykiet BMP51 to kompaktowa, wszechstronna drukarka przenośna z wbudowaną technologią 5205 do drukowania bezprzewodowego. W połączeniu z bezpłatną aplikacją mobilną Brady można projektować i drukować etykiety za pomocą tej drukarki na telefonie z systemem Android!
Ta drukarka etykiet ma głowicę drukującą 300 dpi i może drukować profesjonalne, trwałe etykiety o szerokości do 38,10 mm. Drukuje na materiałach ciągłych i wykrawanych z prędkością 25,40 mm na sekundę. Dzięki wbudowanemu obcinakowi, łatwemu ładowaniu kaset od góry i 3 różnym opcjom zasilania bateryjnego, drukarka etykiet BMP51 jest wydajną drukarką do tworzenia etykiet w miejscu pracy.
BMP51 posiada pełną klawiaturę QWERTY do samodzielnej obsługi. Drukarka etykiet BMP51 jest idealna do zastosowań związanych z elektryką, transmisją danych, bezpieczeństwem obiektów, produkcją produktów i paneli oraz etykietowaniem laboratoryjnym.
Wykonuj pracę szybciej i pewniej.
  • Wymiana materiałów eksploatacyjnych w kilka sekund dzięki bezproblemowym wkładom typu drop-in
  • Automatyczne formatowanie etykiet - bez kalibracji drukarki!
  • Klawiatura QWERTY dla szybszego i dokładniejszego pisania
  • Opcje baterii zapewniające przenośność (baterie AA, akumulator litowo-jonowy lub zasilanie sieciowe)
  • Etykiety o szerokości do 1,5 cala
  • Ciągłe i wycinane materiały etykiet
  • Importowanie, przechowywanie i drukowanie plików etykiet z 1321
  • Etykiety Brady nie blakną, nie rozmazują się ani nie odpadają - wystarczy więc oznaczyć coś tylko raz
  • Wytrzymała konstrukcja drukarki może przetrwać upadek z wysokości 4 stóp na beton, trudne warunki i ekstremalne temperatury
Informacje prawne
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)