Kluczowe dokumenty
Z740502
smartBoat disposable paper weighing boats
size M, white
Synonim(y):
balance accessories, glassine weigh boat, glassine weighing paper, glassine weighing vessel, paper weigh boat, paper weighing vessel, plastic reduction weighing, white paper weigh boat
Wybierz wielkość
500 EA
283,00 zł
5000 EA
2020,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
283,00 zł
5000 EA
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
paper
white
rozmiar
M
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 20302
dł. × szer. × wys.
4.5 mm × 4.5 mm × 1.5 mm
kolor
white
Opis ogólny
Proste i opłacalne rozwiązanie ekologiczne pozwalające ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych w laboratorium.
  • łódki smartBoats ulegają naturalnej biodegradacji w standardowym strumieniu odpadów
  • Łódki smartBoats kontrolują zawartość jak styropianowe łódki wagowe i są łatwiejsze w obsłudze niż papier do ważenia.
  • Wyprodukowane w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 9001 zgodnie z przepisami BGvv, Haccp i FDA.
  • Wykonane z papieru odpornego na tłuszcz, który spełnia wymagania FDA 21 CFR 176.170 dotyczące składników papieru mających kontakt z żywnością wodnistą i tłustą oraz 2I CFR 176.180 dotyczące kontaktu z żywnością suchą.
  • Kompatybilny z aplikacjami termicznymi z ograniczeniem temperatury do 2I0ºC
  • Dostępne w wersji małej i średniej w kolorze brązowym dla jasnych próbek i białym dla ciemnych próbek.
Sprzedawane w opakowaniach po 500 sztuk
Certyfikaty:
USA: Zakład z certyfikatem ISO 9002 zgodnie z przepisami BGvv, Haccp i FDA. Certyfikat FSC
UE: Certyfikat ISO 14001 - polityka środowiskowa, Certyfikat BRC/IOP, Certyfikat ISO 9001
* Średni brąz i biel są produkowane w USA. Małe brązowe i białe są produkowane w Unii Europejskiej.
Wszystkie produkty są wykonane z papieru pozyskiwanego w sposób zrównoważony z certyfikatem FSC.
Informacje prawne
smartBoat is a trademark of LevGo Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)