Z740293
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 1.5 - 2 mL tubes/15 tube capacity per rotisserie
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 439736
Opis ogólny
RotoFlex może pomieścić różne rurki o pojemności od 0,5 do 50 ml, po prostu zmieniając rożen.
Informacje prawne
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)