Kluczowe dokumenty
Z740017
BRAND® filter tips, racked, TipRack
volume 1-20 μL, BIO-CERT®
Wybierz wielkość
960 EA
488,00 zł
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
488,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip and filter element (polyethylene)
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
filter
BIO-CERT®
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732626
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
1-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki do pipet i końcówki filtrujące są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić stałą wysoką jakość końcówek.
Końcówki filtrujące bez samouszczelniania firmy BRAND mają filtr PE, który nie zawiera dodatków chemicznych. Przepuszczalność jest kontrolowana przez kombinację wielkości porów i długości filtra, dzięki czemu aerozole nie przedostają się do trzonu pipety. Filtry te działają niezmiennie niezawodnie. Z drugiej strony, ciecze mogą przepływać bardzo wolno, jeśli przypadkowo zetkną się z filtrem.
Ponieważ filtr nie pęcznieje, jak w przypadku samouszczelniających się końcówek filtrów, próbkę można odzyskać z filtra po prostu uruchamiając funkcję wydmuchu pipety lub w razie potrzeby odwirowując. Jest to niewątpliwie ważna zaleta filtrów niesamouszczelniających, zwłaszcza w przypadku pracy z cennymi próbkami. Dodatkową zaletą jest brak dodatków do filtrów, co chroni próbki przed tym źródłem zanieczyszczeń.
NOWOŚĆ! TipRack, niesterylny i sterylny, 1179
Zajmująca niewiele miejsca jednostka uzupełniająca do TipBox. Chroniony w przyjaznym dla środowiska opakowaniu PET nadającym się do recyklingu. W porównaniu z napełnionymi pojemnikami TipBox, ilość odpadów z nowymi jednostkami uzupełniającymi jest zmniejszona o 20%. Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Stojaki na końcówki w jakości 1179 są sterylne zgodnie z normą ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskując SAL na poziomie 10-6.
Stojaki te są dostarczane z urządzeniem do przenoszenia, które umożliwia proste, wolne od zanieczyszczeń przenoszenie do uprzednio wysterylizowanego pudełka TipBox. Wszystkie stojaki na końcówki są jednostronnie zadrukowane informacjami o zawartości.
Cechy i korzyści
  • Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
  • Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
  • System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
BR732626 (Indie)
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)