Z740025
BRAND® filter tips, racked, TipRack
volume 5-200 μL, BIO-CERT®
Synonim(y):
Końcówki filtrów BRAND, Stojakowe końcówki filtrów
Wybierz wielkość
432,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
432,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip and filter element (polyethylene)
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
filter
BIO-CERT®
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732632
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
5-200 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki filtrujące bez samouszczelniania firmy BRAND mają filtr PE, który nie zawiera dodatków chemicznych. Przepuszczalność jest kontrolowana przez kombinację wielkości porów i długości filtra, dzięki czemu aerozole nie przedostają się do trzonu pipety. Filtry te działają niezmiennie niezawodnie. Z drugiej strony, ciecze mogą przepływać bardzo wolno, jeśli przypadkowo zetkną się z filtrem.
Ponieważ filtr nie pęcznieje, jak w przypadku samouszczelniających się końcówek filtrów, próbkę można odzyskać z filtra po prostu uruchamiając funkcję wydmuchu pipety lub w razie potrzeby odwirowując. Jest to niewątpliwie ważna zaleta filtrów niesamouszczelniających, zwłaszcza w przypadku pracy z cennymi próbkami. Dodatkową zaletą jest brak dodatków do filtrów, co chroni próbki przed tym źródłem zanieczyszczeń.
NOWOŚĆ! TipRack, niesterylny i sterylny, 1179
Zajmująca niewiele miejsca jednostka uzupełniająca do TipBox. Chroniony w przyjaznym dla środowiska opakowaniu PET nadającym się do recyklingu. W porównaniu z napełnionymi pojemnikami TipBox, ilość odpadów z nowymi jednostkami uzupełniającymi jest zmniejszona o 20%. Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP. Stojaki na końcówki w jakości 1179 są sterylne zgodnie z normą ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskując SAL na poziomie 10-6.
Stojaki te są dostarczane z urządzeniem do przenoszenia, które umożliwia proste, wolne od zanieczyszczeń przenoszenie do uprzednio wysterylizowanego pudełka TipBox. Wszystkie stojaki na końcówki są jednostronnie zadrukowane informacjami o zawartości.
Cechy i korzyści
- Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
- Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
- System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)