Kluczowe dokumenty
Z731560
Hettich® drum rotor, 6 place
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Drum rotor, 6 place
Synonim(y):
Hettich® centrifuge rotors
Wybierz wielkość
1 EA
5070,00 zł
5070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
5070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1161
Parametry
14,171 max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)