Kluczowe dokumenty
Z719951
Sigma-Aldrich
Gel Repel liquid solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
Opis ogólny
Gel Repel Liquid Solution is a glass plate coating for use with sequencing or PAGE gles and is a non-toxic alternative to silane pre-treatment. Each case contains 4 × 1 oz. vials and instructions for use.
Informacje prawne
Gel Repel is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)