Kluczowe dokumenty
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 10200T
maksymalna pojemność
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki posiadają nową technologię powierzchni zaprojektowaną do pipetowania substancji, które mają tendencję do przyklejania się do ścianek końcówek pipet lub do pipetowania drogich odczynników. Uniwersalne dopasowanie do pipet badawczych.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)