Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 985,00 zł |
5000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
985,00 zł
material
colorless , polypropylene
sterility
sterile
feature
barrier
packaging
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
manufacturer/tradename
Sorenson 14200T
maximum volume
1000 μL
volume
1000 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MultiGuard, maximum volume 1000 μL | description MultiGuard E, maximum volume 10 μL | description MultiGuard, maximum volume 200 μL , Graduated | description MultiGuard, maximum volume 100 μL |
| volume 1000 μL | volume 10 μL | volume 200 μL | volume 1—100 μL |
| feature barrier | feature RNase free, barrier, DNase free | feature RNase free, barrier, graduations, DNase free | feature DNase free, barrier, RNase free |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Sorenson 14200T | manufacturer/tradename Sorenson 15020T | manufacturer/tradename Sorenson 30550T | manufacturer/tradename Sorenson 36060T |
| material polypropylene , colorless | material colorless , polypropylene | material polypropylene , colorless | material colorless , polypropylene |
| packaging pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips) | packaging pack of 96 ea (Racks) | packaging pack of 96 ea (Racked) | packaging pack of 96 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorenson™ low binding aerosol barrier tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?