Z719560
Sorenson™ low binding E tips
maximum volume 10 μL, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 22210T
maksymalna pojemność
10 μL
pojemność
10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Końcówki posiadają nową technologię powierzchni zaprojektowaną do pipetowania substancji, które mają tendencję do przyklejania się do ścianek końcówek pipet lub do pipetowania drogich odczynników. Wydłużona długość. Pasują do pipet ultra-mikro firmy Eppendorf.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)