Przejdź do
Z719625
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 300 μL, case of 1000 ea (Bag), non-sterile
Synonim(y):
dispensing tip, liquid transfer tip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
240,55 zł
10000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
300 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no, graduations
Packaging:
case of 1000 ea (Bag), case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
Manufacturer/tradename:
Sorenson 31770T
240,55 zł
Cena katalogowa283,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless , polypropylene
sterility
non-sterile
feature
barrier: no, graduations
packaging
case of 1000 ea (Bag), case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
manufacturer/tradename
Sorenson 31770T
maximum volume
300 μL
volume
300 μL
General description
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Legal Information
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z719676Z719641Z719595
description
maximum volume 300 μL, case of 1000 ea (Bag), non-sterile
description
maximum volume 1000 μL, non-sterile
description
maximum volume 300 μL, rack of 96, sterile
description
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
graduations, barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no, graduations
feature
barrier: no
volume
300 μL
volume
1000 μL
volume
300 μL
volume
200 μL
manufacturer/tradename
Sorenson 31770T
manufacturer/tradename
Sorenson 10200T
manufacturer/tradename
Sorenson 31790T
manufacturer/tradename
Sorenson 15280T
material
polypropylene , colorless
material
colorless , polypropylene
material
polypropylene , colorless
material
colorless , natural tip, polypropylene
packaging
case of 1000 ea (Bag), case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
packaging
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips), pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips), case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), rack of 96
packaging
pkg of 96 tips CellRack, case of 4800 ea (50 racks of 96 tips), pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)