Kluczowe dokumenty
Z709034
ART® non-filtered tip
HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, Pure packed, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
1 PKG
514,00 zł
5 PKG
1555,50 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
514,00 zł
5 PKG
1555,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
Pure packed
opakowanie
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3551
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
0.5-200 μL
pojemność
0.5—200 μL
Opis ogólny
Konstrukcja mikropunktowa i znacznik referencyjny 10 μl zapewniają dokładną obsługę próbek.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)