Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł 471,60 zł |
4 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
471,60 zł
Cena katalogowa524,00 złZaoszczędź 10%sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, Pure packed
packaging
pack of 800 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3581
maximum volume
1 mL
size
100-1000 μL
volume
100—1000 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HLT 1000 SoftFit™, size 100-1000 μL, Pure packed, sterile | description HLT 1000 SoftFit, maximum volume 1000 μL, racked, non-sterile | description HLT 300, size 1-300 μL, Pure packed, sterile | description HLT 300U SOFTFIT™, size 1-300 μL, Pure packed, non-sterile |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| feature DNase free, Pure packed, RNase free | feature DNase free, RNase free, racked | feature DNase free, RNase free, Pure packed | feature DNase free, RNase free, Pure packed |
| volume 100—1000 μL | volume 1000 μL | volume 1—300 μL | volume 1—300 μL |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3581 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3582 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3571 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3771 |
| packaging pack of 800 ea | packaging pack of 800 ea | packaging pack of 960 ea | packaging pack of 960 ea |
| maximum volume 1 mL | maximum volume 1000 μL | maximum volume 300 μL | maximum volume 300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?