Kluczowe dokumenty
Z692662
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT312)
AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
29 480,00 zł
29 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
29 480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
29 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Contains UK and Schuko plugs
producent / nazwa handlowa
Cleaver CSI-MDOCUV312
Opis ogólny
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 21 x 21 cm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
System comprises of:
Camera: 1/1.7-inch type CMOS sensor with DIGIC 5 processor; 5x optical / 4x digital; 12.1 megapixels;
4GB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
Computer Interface: Hi-Speed USB (Mini-B compatible)
Screen: 8” TFT
21 x 21 cm transilluminator
Informacje prawne
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)