Kluczowe dokumenty
Z692743
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT365)
AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
29 480,00 zł
29 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
29 480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
29 480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Contains UK and Schuko plugs
producent / nazwa handlowa
Cleaver CSI-MDOCUV365
Opis ogólny
Ta opcja łączy kompaktowy system dokumentacji żelowej microDOC z traniluminatorem UV 365 nm 12 x 12 cm.
Dostępny z opcjonalnym oprogramowaniem 6678 1D. Główne funkcje oprogramowania obejmują: tworzenie pasów, odejmowanie tła, wykrywanie pasm, dekonwolucję profilu oraz kalibrację wielkości cząsteczkowej, pI i ilości.
System comprises of:
Canon G12 digital
2MB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. TFT color monitor
12 x 12 cm UV 365 nm transilluminator
Informacje prawne
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)