Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 406,00 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Application
Immunostaining Barrier
Paraffin Sections
Preparation Note
Other Notes
Paraffin Section Method:
Deparaffinize and rehydrate the section according to normal procedures. For best adhesion, dry around the section with tissue paper and encircle it with the ImmunoPen. Allow the circle to dry for approximately 1-2 min at room temperature, and then return the slide to water or buffer. If trypsinization or other proteolytic digestion is required, apply the ImmunoPen barrier after the digestion is completed.
Frozen Section Method:
Apply the ImmunoPen circle after cleaning slides with xylene/ethanol or coating with egg albumin, glycerin, or poly-L-lysine. Apply before fixation or first immersion in water or buffer. If the slide is treated with a hydrophile, soak it in 0.1N hydrochloric acid for 20 s, then wash with water.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-94-5 + 8032-32-4 + 106-99-0
106-94-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 402176-1EA-M | 07790788054199 |
| 402176-1EA | 07790788054199 |