Kluczowe dokumenty
Z672521
BRAND® seripettor® pro bottle-top dispenser
volume 2.5 - 25 mL
Synonim(y):
Dozownik butelkowy
Wybierz wielkość
1790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1790,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 4720450
pojemność
2.5 - 25 mL
dopasowywanie
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nie jest kompatybilny z kwasem fluorowodorowym lub innymi chemikaliami, które atakują polipropylen, PTFE, ETFE, FEP, PFA, ceramikę korundową, platynowo-irydową, szkło borokrzemianowe i dwusiarczek węgla.
Cechy i korzyści
- Niedrogi wymienny wkład dozujący z uszczelką do wycierania - w zestawie jeden zapasowy wkład dozujący
- Półautomatyczne dozowanie - sprężynowy tłok napełnia cylinder po dozowaniu.
- Ustawienie objętości - Szyna z nacięciami umożliwia szybkie i dokładne ustawienie żądanej objętości
- Demontaż bez użycia narzędzi - wszystkie części można szybko wymienić bez użycia narzędzi
- Innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie i konserwację
- Dostarczany z rurką spustową, rurką napełniającą, zapasowym kartridżem dozującym i adapterami, PP (GL 45/32 i GL 45/540)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)