Kluczowe dokumenty
Z646709
BRAND® Transferpette® S starter kits
Macro
producent / nazwa handlowa
BRAND
BrandTech 704792
Opis ogólny
Includes Transferpette S models D-1000, D-5000 & D-10000
Contains a set of 3 Transferpette S, Digital adjustable volume, 3 filled Tip-Box N and 3 wall/rack mounts.
Cechy i korzyści
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Inne uwagi
BR704792 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)