Kluczowe dokumenty
BR705874
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (10-100 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Synonim(y):
Mikropipeta, Mikropipetor, Pipeta, Pipeta wyporowa, Pipetor, Transferpette S, pipeta mikrolitrowa, pipetor mikrolitrowy
Wybierz wielkość
1 EACH
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
single-channel adjustable volume
mechanical
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705874
pojemność końcówki
(10-100 μL)
Opis ogólny
Pipeta wyporowa 1677 S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Niskie siły robocze i krótki skok zapewniają swobodne pipetowanie, nawet podczas długich serii pipetowania. Dzięki doskonałej ergonomii pipeta Transferpette S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji, niezależnie od tego, czy użytkownik jest prawo- czy leworęczny, czy też ma duże lub małe dłonie. Zmiana uchwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustaw objętość, pipetuj, wysuń końcówkę. Zabezpieczenie przed zmianą objętości jest również łatwe w obsłudze w rękawiczkach i chroni ustawioną objętość przed przypadkową zmianą. Transferpette S posiada również technologię Easy Calibration, która sprawia, że kalibracja jest dziecinnie prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Tabela kompatybilności pokazuje, które końcówki pasują do danego urządzenia, dzięki czemu zawsze można zamówić odpowiednie końcówki do pipet.
Zastosowanie
Pipetowanie
Cechy i korzyści
  • Wydajność: obsługa jedną ręką
  • Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
  • Niezawodność: zabezpieczenie przed zmianą głośności zapobiega przypadkowej regulacji
Ograniczenia użytkowania:
  • Temperatura pracy urządzenia i odczynnika powinna wynosić od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F)
  • Ciśnienie pary do 500 mbar
  • Lepkość: 260 mPa s
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)