Kluczowe dokumenty
Z640409
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 0.5-20 μL
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
light gray tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
Długość
46 mm
maksymalna pojemność
20 μL
zakres pojemności
0.5-20 μL
pojemność
0.5—20 μL
Opis ogólny
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)