Kluczowe dokumenty
Z326232
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
Wybierz wielkość
2 EA
175,00 zł
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
175,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
175,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
250 mL, accuracy: 0.15 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR37051 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)