Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
capacity 0.2 mL, colorless tube, flat cap, case of 10000 (10 x 1000ea)
Synonim(y):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
graduations: no
opakowanie
case of 10000 (10 x 1000ea)
producent / nazwa handlowa
Greiner 683201
metody
PCR: suitable
śr. korka
6.3 mm
pojemność
0.2 mL
probówka śr.
5.4 mm
przydatność
suitable for (PCR applications)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)