Merck
Z604062
Eppendorf® Microcentrifuge 5415
Model 5415D, with rotor F 45-24-11, AC/DC input 230 V AC, 50 - 60 Hz
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
producent / nazwa handlowa
Model 5415D
dostępność
not available in USA and Canada
szer. × śr. × wys.
23 cm × 31 cm × 23 cm
Opis ogólny
Idealny do pracy w laboratorium, wyposażony w łatwe w użyciu pokrętła sterujące oraz cyfrowy wyświetlacz czasu i prędkości/siły.
Cechy
  • Kompaktowe wymiary - mieści się na zatłoczonej ławce
  • Bezszczotkowy silnik; bezobsługowa praca
  • Obroty do 13 200 obr/min; 16 110 × g
  • Szybkie przyspieszanie i zwalnianie
  • Cicha praca (<60 dB)
  • Przycisk krótkich obrotów o regulowanej prędkości - idealny do szybkich obrotów
  • Akceptuje 2 wymienne wirniki, każdy z przezroczystą pokrywą z polipropylenu
  • Spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa dla wirówek (IEC 1010-2-020)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)