Kluczowe dokumenty
Z355534
Millipore
Filter membranes for microbiological analysis
pore size 0.45 μm (HA), S-Pak, White with black grid surface
Synonim(y):
Analiza membran filtracyjnych, Membrany do filtracji, Mikrobiologiczne membrany filtracyjne
Wybierz wielkość
150 EA
1800,00 zł
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 EA
1800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose acetate/cellulose nitrate mixed esters filter
producent / nazwa handlowa
Millipore HAWG047S6
wielkość porów
0.45 μm (HA)
Opis ogólny
Filter type HA, 0.45 μm pore size, is designed to give complete retention and maximum recovery of total coliforms and fecal coliform bacteria. Complies with applicable U.S. EPA Standard methods and ASTM specifications for membrane filters used for drinking water analysis.
Filter type HC, 0.7 μm pore size, is designed for improved recovery of stressed fecal coliform organisms, especially those found in chlorinated effluents. The larger pore size permits faster filtration if the water sample has a higher particulate burden.
Both filters are cellulose acetate/cellulose nitrate mixed esters.
S-Kit includes filter membrane plus absorbent pad, sterile, individually sealed, packed in 100′s in dispenser tubes.
S-Pak includes filter membrane, sterile, individually sealed.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)