Kluczowe dokumenty
Z350621
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
Wybierz wielkość
400 EA
818,00 zł
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
400 EA
818,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 400 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
150 mm
pojemność
4.6 mL
trzon śr.
6.3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Opakowanie
Individually wrapped
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)