Z332712
BRAND® PD-Tip
maximum volume 1.25 mL, beta sterile/endotoxin-free
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
colorless
agency
according to DIN 12 650
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
includes adapter: no
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
BRAND 702386
maksymalna pojemność
1.25 mL
pojemność
1.25 mL
Opis ogólny
The new PLASTIBRAND PD-Tips with size encoding are the ideal system component for the HandyStep® electronic with automatic tip size recognition. The PD-Tips are DE-M marking and comply ISO 8655.
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Cechy i korzyści
- Dozuj z łatwością - nawet krytyczne nośniki
- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu rozmiaru
Inne uwagi
BR702386 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EDOS is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)