Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z330469
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated
Wybierz wielkość
2 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass key
Połączenie
joint: ST/NS29/32
opis
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.0020.70
pojemność
1,000 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
4.0 mm
Informacje prawne
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)