BR144520
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 14/23, solid
Synonim(y):
Conical joint stoppers, Stoppers
Wybierz wielkość
35,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
35,00 zł
Polecane produkty
Materiały
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
Połączenie
joint: ST/NS14/23
opis
octagonal grip
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144520
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)