Kluczowe dokumenty
Z329517
BRAND® volumetric flask, PP
volume 25 mL, accuracy: 0.08 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.08 mL
Wysokość
108 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks with PP stopper. Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from high clarity PP, calibrated to contain (TC, In). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits.Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
BR36020 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)