Kluczowe dokumenty
Z329495
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 500 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
polymethylpentene
Połączenie
joint ST/NS neck19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 0.5 mL
Wysokość
258 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from transparent PMP, calibrated to contain (TC, in). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
BR36154 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)