Kluczowe dokumenty
Z329304
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 70 mm, diam. 20 mm
Wybierz wielkość
10 EA
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
oval
producent / nazwa handlowa
BRAND 137325
Długość
70 mm
Średnica
20 mm
Opis ogólny
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Inne uwagi
BR137325 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)