Przejdź do
Z329401
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 80 mm, bar diam. 16 mm
Synonim(y):
magnetic bar, magnetic stir bar, spinbar, stir bar, triangular stir bar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137826
Packaging:
pack of 10
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137826
L
80 mm
bar diam.
16 mm
General description
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Other Notes
BR137826 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z329371Z329363Z329398
description
L 80 mm, bar diam. 16 mm
description
L 50 mm, bar diam. 12 mm
description
L 40 mm, bar diam. 14 mm
description
L 55 mm, bar diam. 14 mm
manufacturer/tradename
BRAND 137826
manufacturer/tradename
BRAND 137820
manufacturer/tradename
BRAND 137817
manufacturer/tradename
BRAND 137822
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
material
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10
L
80 mm
L
50 mm
L
40 mm
L
55 mm
bar diam.
16 mm
bar diam.
12 mm
bar diam.
14 mm
bar diam.
14 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)