Z327786
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0-2 mL , 0.020 accuracy
Synonim(y):
graduated pipet
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
blue ring mark
Właściwości
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27610
pojemność
0-2 mL , 0.020 accuracy
śr. zewn. rurki ssącej
≤8 mm
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.