Kluczowe dokumenty
Z326860
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonim(y):
Kolba miarowa ze szklanym korkiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 37257
zakres pomiaru objętości
20 mL, accuracy: 0.04 mL
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR37257 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)