Kluczowe dokumenty
BR36947
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 25 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
2 EA
111,15 zł
111,15 zł
Cena katalogowa117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
111,15 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
111,15 zł
Cena katalogowa117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36947
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 z certyfikatem zgodności USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Każda kolba posiada certyfikat partii USP, potwierdzający zgodność z rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnych i certyfikowanych rozwiązań do obsługi cieczy.
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe1185 25 mL zapewniają precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
  • Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
  • Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
  • Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
  • Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez żadnych trwałych zmian objętości.
  • Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości farb drukarskich zapewnia długą żywotność.
  • Niebieska emalia stosowana w przyrządach objętościowych 1185 zapewnia doskonały kontrast kolorów. Stanowi ona optymalne połączenie odporności i czytelności.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)