Kluczowe dokumenty
Z326313
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
joint ST/NS neck14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
200 mL, accuracy: 0.25 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Inne uwagi
BR36750 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG